missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Nylonmembran und männlichem Luer-Slip-Anschluss
Vielseitiger Filter für die Filtration sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4426
Additional Details : Gewicht : 1.62000kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit Estern, Basen und Alkoholen
- Zeitsparend, da keine Vornässung erforderlich ist
Spezifikation
Nylon | |
Unsteril | |
< 30 μl | |
300/Karton | |
Männlicher Luer-Slip-Anschluss | |
13 mm |
0,45 μm | |
1 cm2 | |
Polypropylen | |
100/Packung | |
55 °C |