Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Nylonmembran und männlichem Luer-Slip-Anschluss
Vielseitiger Filter für die Filtration sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben.
248.00 CHF - 2425.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Nylon |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 1 cm2 |
Totvolumen (nach Luftspülung) | < 30 μl |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17104311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4426 |
0,45 μm | 100/Packung |
248.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17114311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4427 |
0,2 μm | 100/Packung |
315.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4540 |
0,2 μm | 1000/Packung |
1970.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4541 |
0,45 μm | 1000/Packung |
2425.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit Estern, Basen und Alkoholen
- Zeitsparend, da keine Vornässung erforderlich ist
Spezifikation
Nylon | |
1 cm2 | |
Polypropylen | |
55 °C |
Unsteril | |
< 30 μl | |
Männlicher Luer-Slip-Anschluss | |
13 mm |