Learn More
Aconitate hydratase B Mouse anti-E. coli, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18330123 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 Plates
5 Plates
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18330123 5 Plates 5 Stück
18341972 15 Plates 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18330123 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3067075PLATES
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Aconitate hydratase B Monoclonal specifically detects Aconitate hydratase B in E. coli samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Aconitate hydratase B
Anwendungen ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Gen-Alias acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ
Wirtsspezies Mouse
Menge 5 Plates
Regulatorischer Status RUO
Zielspezies E. coli
Inhalt und Lagerung Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Produkttyp Antibody Pairs