Learn More
Aceton-d6, für die NMR-Spektroskopie, enthält 1 Vol.-% TMS, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
56.48 CHF - 162.81 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 666-52-4 |
---|---|
Summenformel | C3H6O |
Molekulargewicht (g/mol) | 64.117 |
MDL-Nummer | MFCD00044635 |
InChI-Schlüssel | CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N |
Synonym | acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone |
PubChem CID | 522220 |
ChEBI | CHEBI:78217 |
IUPAC-Name | 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on |
SMILES | CC(=O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10694682
|
Thermo Scientific Acros
181160100 |
10 ml | Glasflasche |
56.48 CHF
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10184100
|
Thermo Scientific Acros
181160500 |
50 ml | Glasflasche |
162.81 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-SpektroskopieChemische Identifikatoren
666-52-4 | |
64.117 | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
522220 | |
1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on |
C3H6O | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CHEBI:78217 | |
CC(=O)C |
Spezifikation
Acetone-d6 | |
Farblos | |
0.8700g/mL | |
−20°C | |
666-52-4 | |
-93.0°C | |
100.0 | |
CD3COCD3 | |
01, III, 2741 | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on | |
522220 | |
64.13 |
Flüssig | |
99.5 atom % D | |
Min. 99,4% | |
Max. 0,3% (coulometrisch) | |
99.4 | |
55.0°C | |
C3H6O | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CC(=O)C | |
64.117 | |
CHEBI:78217 | |
NMR |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 211-563-9