Learn More
Aceton-d6, für die NMR-Spektroskopie, enthält 1 Vol.-% TMS, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694682 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10694682 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
10184100 50 ml Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10694682 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181160100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 666-52-4
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 64.117
MDL-Nummer MFCD00044635
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on
SMILES CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5 atom % D
Dichte 0.8700g/mL
Deuterium (D) Min. 99,4%
Flammpunkt −20°C
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,3% (coulometrisch)
Menge 10 ml
CAS Min. % 99.4
Schmelzpunkt -93.0°C
Siedepunkt 55.0°C
CAS Max. % 100.0
Strukturformel CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Formelmasse 64.13
Güte NMR