Learn More
Acebutolol hydrochloride, Thermo Scientific™
Cardioselective beta-adrenergic blocker
62.79 CHF - 228.72 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 34381-68-5
Summenformel C18H29ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 372.89
MDL-Nummer MFCD00078860
InChI-Schlüssel KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N
Synonym acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn
PubChem CID 441307
ChEBI CHEBI:2380
IUPAC-Name hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15445959
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
64.45 CHF
62.79 CHF / 1 Gramm
Sparen 1.66 CHF
2% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15455959
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
134.00 CHF
129.90 CHF / 5 Gramm
Sparen 4.10 CHF
3% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15465959
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.09
10g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
236.00 CHF
228.72 CHF / 10 Gramm
Sparen 7.28 CHF
3% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
34381-68-5
372.89
KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N
441307
hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride
C18H29ClN2O4
MFCD00078860
acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn
CHEBI:2380
[H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O
Spezifikation
Acebutolol hydrochloride
C18H29ClN2O4
14,19
KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N
hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride
441307
372.89
34381-68-5
MFCD00078860
acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn
[H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O
372.89
CHEBI:2380
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 251-980-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ES5235000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C