Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Urea HILIC-HPLC-Säulen
Einzigartige HILIC-Selektivität und niedrige Ionenaustauschaktivität mit den Thermo Scientific™ Accucore™ Urea HILIC-LC-Säulen.
466.00 CHF - 935.00 CHF
Spezifikation
Max. Druck | 1.000 bar |
---|---|
Partikelform | Sphärisch, mit festem Kern |
Partikelgröße | 2,6 µm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 80 Å |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13409748
|
Thermo Scientific™
27726-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
822.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13455669
|
Thermo Scientific™
27726-103030 |
2.6 μm | 3 mm | 100 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13405679
|
Thermo Scientific™
27726-154630 |
2,6 µm | 4,6 mm | 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13475669
|
Thermo Scientific™
27726-152130 |
2,6 µm | 2,1 mm | 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13435669
|
Thermo Scientific™
27726-052130 |
2.6 μm | 2.1 mm | 50 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13425669
|
Thermo Scientific™
27726-053030 |
2,6 µm | 3 mm | 50 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13415679
|
Thermo Scientific™
27726-252130 |
2,6 µm | 2,1 mm | 250 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13465669
|
Thermo Scientific™
27726-104630 |
2.6 μm | 4.6 mm | 100 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13495669
|
Thermo Scientific™
27726-153030 |
2.6 μm | 3 mm | 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13485669
|
Thermo Scientific™
27726-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Auf Grundlage der Core Enhanced Technology™ bieten Thermo Scientific™ Accucore™ Urea HILIC-LC-Säulen schnelle Trennungen mit hoher Auflösung ohne die erhöhten Gegendrücke, die für Partikel mit einer Größe unter 2 µm erforderlich sind.
- Robust und reproduzierbar, 2,6-µm-Solid-Core-Partikel
- Schnelle Trennungen mit überragender Auflösung
- Niedrige Gegendrücke
- Gebundene hydrophile stationäre Phase
- Einzigartige Selektivität im Vergleich zu anderen HILIC-Phasen
- Geringe Ionenaustauschaktivität
Spezifikation
1.000 bar | |
2,6 µm | |
80 Å | |
70 °C | |
Urea-HILIC | |
HILIC |
Sphärisch, mit festem Kern | |
2 bis 8 | |
130 m²/g | |
Keine Angabe | |
Silika, sphärisch, mit festem Kern, ultrarein | |
HILIC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.