Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Urea HILIC-HPLC-Säulen
Einzigartige HILIC-Selektivität und niedrige Ionenaustauschaktivität mit den Thermo Scientific™ Accucore™ Urea HILIC-LC-Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 27726-154630
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Auf Grundlage der Core Enhanced Technology™ bieten Thermo Scientific™ Accucore™ Urea HILIC-LC-Säulen schnelle Trennungen mit hoher Auflösung ohne die erhöhten Gegendrücke, die für Partikel mit einer Größe unter 2 µm erforderlich sind.
- Robuste und reproduzierbare 2,6 µm große Partikel mit festem Kern
- Schnelle Trennungen mit überragender Auflösung
- Niedrige Gegendrücke
- Gebundene hydrophile stationäre Phase
- Einzigartige Selektivität im Vergleich zu anderen HILIC-Phasen
- Geringe Ionenaustauschaktivität
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
Sphärisch, mit festem Kern | |
2 bis 8 | |
130 m²/g | |
Keine Angabe | |
Accucore | |
HILIC |
4,6 mm | |
1.000 bar | |
2,6 µm | |
80 Å | |
70 °C | |
Urea-HILIC | |
Silika, sphärisch, mit festem Kern, ultrarein | |
HILIC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.