Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ C30 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese speziell entwickelte Solid-Core-Säule für schnelle, hochauflösende Trennungen hydrophober, langkettiger Verbindungen.
531.37 CHF - 1064.84 CHF
Spezifikation
Max. Druck | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Partikelgröße | 2,6 μm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 150 Å |
Oberfläche | 90 m²/g |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13405689
|
Thermo Scientific™
27826-252130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 250 mm |
1064.84 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
13485679
|
Thermo Scientific™
27826-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
999.51 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13495679
|
Thermo Scientific™
27826-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
999.51 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13425679
|
Thermo Scientific™
27826-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
739.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13455679
|
Thermo Scientific™
27826-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
885.61 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
13475679
|
Thermo Scientific™
27826-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
999.51 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13435679
|
Thermo Scientific™
27826-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
739.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13465679
|
Thermo Scientific™
27826-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
906.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13499738
|
Thermo Scientific™
27826-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
885.61 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
13582950
|
Thermo Scientific™
27826-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
531.37 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
13445679
|
Thermo Scientific™
27826-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Description
Erzielen Sie schnelle Trennungen mit hoher Auflösung von hydrophoben, langkettigen Verbindungen mit den Thermo Scientific™ Accucore™ C30 LC-Säulen. Robuste 2,6-µm-Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hochauflösende Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die stationäre Phase C30 bietet einzigartige Formselektivität für strukturell verwandte Isomere und ist kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Einzigartige Selektivität- Hohe Formselektivität für hydrophobe, langkettige und strukturell verwandte Isomere
- Bei einer gebundenen Phase tritt in stark wässrigen mobilen Phasen kein Phasenkollaps auf.
- 2,6-µm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel und enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 µm
- Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Specifications
14500 psi (1000 bar) | |
2 bis 8 | |
90 m²/g | |
L62 | |
Accucore | |
5 % | |
Ja |
2,6 μm | |
150 Å | |
70 °C | |
C30 | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.