Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ C30 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese speziell entwickelte Solid-Core-Säule für schnelle, hochauflösende Trennungen hydrophober, langkettiger Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 27826-053030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Erzielen Sie schnelle Trennungen mit hoher Auflösung von hydrophoben, langkettigen Verbindungen mit den Thermo Scientific™ Accucore™ C30 LC-Säulen. Robuste 2,6-µm-Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hochauflösende Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die stationäre Phase C30 bietet einzigartige Formselektivität für strukturell verwandte Isomere und ist kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Einzigartige Selektivität- Hohe Formselektivität für hydrophobe, langkettige und strukturell verwandte Isomere
- Bei einer gebundenen Phase tritt in stark wässrigen mobilen Phasen kein Phasenkollaps auf.
- 2,6-µm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel und enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 µm
- Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation
Analysesäule | |
50 mm | |
2,6 μm | |
150 Å | |
70 °C | |
C30 | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
3 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
2 bis 8 | |
90 m²/g | |
L62 | |
Accucore | |
5 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.