Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese solide Kernsäule für die schnelle und zuverlässige Trennung von kritischen Paaren und Isomeren.
424.88 CHF - 626.37 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
---|---|
Flussrate | 0,4 ml/min |
Zur Verwendung mit | HPLC/UHPLC-Geräte |
Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
Partikelform | Sphärisch, fester Kern |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15904427
|
Thermo Scientific™
17826-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
424.88 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15914427
|
Thermo Scientific™
17826-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
576.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15924427
|
Thermo Scientific™
17826-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
626.37 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl LC-Säulen für die schnelle und zuverlässige Trennung kritischer Paare und Isomere. Diese Säulen bieten einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten. Ihre optimierte Verpackung bietet eine robuste Plattform für eine Vielzahl von Matrices. Basierend auf Core Enhanced Technology bieten Accucore Säulen für die Flüssigkeitschromatographie mit umgekehrter Phase schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei der Verwendung von Partikeln unter 2 µm auftritt.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Niedrigerer Rückdruck, daher keine UHPLC erforderlich
- Mixed-Mode-Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten
- Verbesserte pi-pi-Wechselwirkungen bei aromatischen Stoffen
- Ausgezeichnete chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Vertrauen Sie das Trennen entscheidender Paare und Isomere Accucore Biphenyl LC-Säulen an. Diese Säulen bieten schnelle Laufzeiten, ausgezeichnete Robustheit und konsistente Reproduzierbarkeit und gewährleisten das perfekte Gleichgewicht zwischen der Retention polarer Analyte und der hydrophoben Elution von Analyten.
Spezifikation
2,1 mm | |
HPLC/UHPLC-Geräte | |
Sphärisch, fester Kern | |
2 bis 8 | |
130 m²/g | |
L11 | |
Accucore | |
6 % | |
Ja |
0,4 ml/min | |
8700 psi (600 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
Biphenyl | |
Silika, kugelförmig,, fester Kern, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |