Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15904427 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15904427
Marke: Thermo Scientific™ 17826012105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie diese solide Kernsäule für die schnelle und zuverlässige Trennung von kritischen Paaren und Isomeren.
Wählen Sie Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl LC-Säulen für die schnelle und zuverlässige Trennung kritischer Paare und Isomere. Diese Säulen bieten einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten. Ihre optimierte Verpackung bietet eine robuste Plattform für eine Vielzahl von Matrices. Basierend auf Core Enhanced Technology bieten Accucore Säulen für die Flüssigkeitschromatographie mit umgekehrter Phase schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei der Verwendung von Partikeln unter 2 μm auftritt.
  • Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
  • Niedrigerer Rückdruck, daher keine UHPLC erforderlich
  • Mixed-Mode-Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten
  • Verbesserte pi-pi-Wechselwirkungen bei aromatischen Stoffen
  • Ausgezeichnete chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Vertrauen Sie das Trennen entscheidender Paare und Isomere Accucore Biphenyl LC-Säulen an. Diese Säulen bieten schnelle Laufzeiten, ausgezeichnete Robustheit und konsistente Reproduzierbarkeit und gewährleisten das perfekte Gleichgewicht zwischen der Retention polarer Analyte und der hydrophoben Elution von Analyten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulenkartusche
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Flussrate 0,4 ml/min
Zur Verwendung mit HPLC/UHPLC-Geräte
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Partikelform Kugelförmiger, fester Kern
Partikelgröße 2,6 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 80 Å
Oberfläche 130 m²/g
Temperatur 70 °C
USP-Typ L11
Stationäre Phase Biphenyl
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 6 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase