Learn More
Brand™ Accu-jet™ Pro Pipettierhilfe
Ermöglichen ermüdungsfreies Pipettieren auch bei längerem Betrieb mit ungefähr acht Stunden kontinuierlichem Pipettieren ohne Aufladen. Die BRAND™ accu-jet™ pro Pipettierhilfe ist für den einhändigen Dispensiermodus und einhändige Geschwindigkeitseinstellung ausgelegt. Hydrophober 0.2 μm-Membranfilter und eingebautes Rückschlagventil verhindern Eindringen von Flüssigkeiten.
401.88 CHF - 420.00 CHF
Spezifikation
Akkutyp | Nickel-Metallhydrid |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Typ | Pipetten-Controller |
Filtertyp | Hydrophobe Membran |
Enthält | Nickel-metal hydride battery, 2 battery compartment covers, wall support, AC adapter (100-240V; 50/60Hz) and 2 spare membrane filters 0.2µm, sterile. 26304 without recharger |
Produktcode | Marke | Farbe | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10081422
|
Brand™
26303 |
Königsblau | Europa (kontinental) | N/A | ||||||
10011392
|
Brand™
26301 |
Magenta | Europa (kontinental) | N/A | ||||||
10475062
|
Brand™
26300 |
Dunkelblau | Europa (kontinental) | N/A | ||||||
10551433
|
Brand™
26302 |
Grün | Europa (kontinental) | N/A | ||||||
10234982
|
Brand™
26304 |
Dunkelblau | N/A - charger not included | N/A | ||||||
Beschreibung
- Einhändige/r Zuführungsmodus und Auswahl
- Das ergonomische Design ist gut ausbalanciert und ermöglicht mit einem Gewicht von nur 190 g ermüdungsfreies Pipettieren auch bei längerem Einsatz.
- Einstellbarer Motordrehzahlbregrenzer: die Einstellung einer niedrigeren Geschwindigkeit ermöglicht eine feinere Regelung der Füll- und Dispensierraten für Pipetten mit geringerem Volumen.
- Ein blinkendes LED-Licht zeigt 2 Stunden im Voraus an, wenn die Batterie neu geladen werden muss Ungefähr acht Stunden Dauerbetrieb der Pipette (mit einer 10 ml Pipette) ohne Aufladen.
- Ein direkter Auslass für Flüssigkeitsdämpfe verhindert Korrosion und gewährleistet eine lange Lebensdauer der Pipette.
- Ein hydrophober 0.2μm-Membranfilter und ein integriertes Rückschlagventil verhindern, dass Flüssigkeit in das Innere gelangt. Ideal für Glas- und Kunststoffpipetten von 0.1 bis 200 ml geeignet
Spezifikation
Nickel-Metallhydrid | |
Pipetten-Controller | |
Nickel-metal hydride battery, 2 battery compartment covers, wall support, AC adapter (100-240V; 50/60Hz) and 2 spare membrane filters 0.2µm, sterile. 26304 without recharger | |
190 g | |
50/60 Hz |
0,2 μm | |
Hydrophobe Membran | |
Je 1 | |
100/240 V |