Beschreibung
- Einhändige/r Zuführungsmodus und Auswahl
- Das ergonomische Design ist gut ausbalanciert und ermöglicht mit einem Gewicht von nur 190 g ermüdungsfreies Pipettieren auch bei längerem Einsatz.
- Einstellbarer Motordrehzahlbregrenzer: die Einstellung einer niedrigeren Geschwindigkeit ermöglicht eine feinere Regelung der Füll- und Dispensierraten für Pipetten mit geringerem Volumen.
- Ein blinkendes LED-Licht zeigt 2 Stunden im Voraus an, wenn die Batterie neu geladen werden muss Ungefähr acht Stunden Dauerbetrieb der Pipette (mit einer 10 ml Pipette) ohne Aufladen.
- Ein direkter Auslass für Flüssigkeitsdämpfe verhindert Korrosion und gewährleistet eine lange Lebensdauer der Pipette.
- Ein hydrophober 0.2μm-Membranfilter und ein integriertes Rückschlagventil verhindern, dass Flüssigkeit in das Innere gelangt. Ideal für Glas- und Kunststoffpipetten von 0.1 bis 200 ml geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Akkutyp | Nickel-Metallhydrid |
| Farbe | Grün |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Typ | Pipetten-Controller |
| Filtertyp | Hydrophobe Membran |
| Enthält | Nickel-Metal-Hydrid-Akku, 2 Akkufachabdeckungen, Wandstütze, Netzadapter (100–240 V; 50/60 Hz) und 2 Ersatzmembranfilter 0.2 μm, steril |
| Steckertyp | Europa (kontinental) |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 190 g |
| Spannung | 100/240 V |
| Mehr anzeigen |