Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C8-LC-Säulen
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C8 LC-Säule als ausgezeichnete Alternative zur PepMap C18-Säule für die hochauflösende Trennung von sehr hydrophoben Peptiden.
Marke: Thermo Scientific™ 161194
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C8 LC-Säulen wenn Sie sehr hydrophobe Peptide (nichttryptische Peptide) als Alternative zur PepMap™ C18-Säule trennen.
Diese Säule bietet eine hochauflösende, hochempfindliche Proteinidentifikation für die Bereiche Proteomik und Biomarkersuche und -verifizierung und eignet sich ideal für:
Hohe Beladungskapazität
Acclaim PepMap Säulen eignen sich hervorragend für die Analyse von Peptiden, die häufig in komplexen Proteomik-Proben vorkommen.
Die PepMap 100 C8 LC-Säulen sind in 150 mm Länge mit einer Auswahl von 75, 300, 1000 und dem klassischen Innendurchmesser von 75 μm erhältlich, um Durchsatz, Empfindlichkeit und Probenmenge zu optimieren.
Überragende Protein- und Peptidtrennungen
LC/MS ohne Trifluoressigsäure (TFA) minimiert die Unterdrückungseffekte für eine verbesserte MS-Empfindlichkeit
Ausgezeichnete Trennleistung
Überragende Auflösung und Rückgewinnung
Einfache Säuleninstallation mithilfe der Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight-Anschlussstücke
Säulen sind mit nanoViper Fingertight-Anschlussstücken erhältlich
Keine Werkzeuge erforderlich
Dadurch quasi totvolumenfreie Verbindungen
Widersteht Drücken von bis zu 1000 bar
Informationen zu Acclaim PepMap Nano-, Kapillar- und Mikro-Säulen
Nano- (75 μm), Kapillar -(300 μm) und Mikro- (1000 μm) Säulen eignen sich ideal für die Protein- und Peptid-Analyse. Die Probenmenge ist häufig begrenzt und Säulen mit kleineren Innendurchmessern können die Empfindlichkeit in Situationen mit begrenzten Probenmengen erhöhen. Während Nano-LC-Säulen häufig in der Proteomik verwendet werden, sind die konzentrierenden Effekte der Kapillar- und Mikrosäulen für die Metabolomik von Vorteil. Außerdem ermöglichen sie LC-MS-Verbindungen. Thermo Scientific Acclaim PepMap Säulen werden als Nano-, Kapillar- und Mikro-Säule in einer Vielzahl unterschiedlicher Chemikalien für die Peptid- und Protein-Analyse angeboten.
Spezifikation
Ölabscheidepatrone | |
5 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Silika, sphärisch, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Ölabscheidepatrone |
0.3 mm | |
500 bar | |
2 bis 8 | |
450 m²/g | |
L7 | |
nanoLC | |
9 % | |
Ja | |
Edelstahl |