Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C8-LC-Säulen
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C8 LC-Säule als ausgezeichnete Alternative zur PepMap C18-Säule für die hochauflösende Trennung von sehr hydrophoben Peptiden.
461.04 CHF - 789.48 CHF
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11382153
|
Thermo Scientific™
161185 |
3 μm | 0.075 mm | 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11372163
|
Thermo Scientific™
161194 |
5 μm | 0.3 mm | 5 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C8 LC-Säulen wenn Sie sehr hydrophobe Peptide (nichttryptische Peptide) als Alternative zur PepMap™ C18-Säule trennen.
Diese Säule bietet eine hochauflösende, hochempfindliche Proteinidentifikation für die Bereiche Proteomik und Biomarkersuche und -verifizierung und eignet sich ideal für:
Hohe Beladungskapazität
Acclaim PepMap Säulen eignen sich hervorragend für die Analyse von Peptiden, die häufig in komplexen Proteomik-Proben vorkommen.
Die PepMap 100 C8 LC-Säulen sind in 150 mm Länge mit einer Auswahl von 75, 300, 1000 und dem klassischen Innendurchmesser von 75 μm erhältlich, um Durchsatz, Empfindlichkeit und Probenmenge zu optimieren.
Überragende Protein- und Peptidtrennungen
LC/MS ohne Trifluoressigsäure (TFA) minimiert die Unterdrückungseffekte für eine verbesserte MS-Empfindlichkeit
Ausgezeichnete Trennleistung
Überragende Auflösung und Rückgewinnung
Einfache Säuleninstallation mithilfe der Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight-Anschlussstücke
Säulen sind mit nanoViper Fingertight-Anschlussstücken erhältlich
Keine Werkzeuge erforderlich
Dadurch quasi totvolumenfreie Verbindungen
Widersteht Drücken von bis zu 1000 bar
Informationen zu Acclaim PepMap Nano-, Kapillar- und Mikro-Säulen
Nano- (75 μm), Kapillar -(300 μm) und Mikro- (1000 μm) Säulen eignen sich ideal für die Protein- und Peptid-Analyse. Die Probenmenge ist häufig begrenzt und Säulen mit kleineren Innendurchmessern können die Empfindlichkeit in Situationen mit begrenzten Probenmengen erhöhen. Während Nano-LC-Säulen häufig in der Proteomik verwendet werden, sind die konzentrierenden Effekte der Kapillar- und Mikrosäulen für die Metabolomik von Vorteil. Außerdem ermöglichen sie LC-MS-Verbindungen. Thermo Scientific Acclaim PepMap Säulen werden als Nano-, Kapillar- und Mikro-Säule in einer Vielzahl unterschiedlicher Chemikalien für die Peptid- und Protein-Analyse angeboten.
Spezifikation
100 Å | |
Umkehrphase | |
Edelstahl |