Learn More
Caframo™ IMPELLERS SET FOR 4466X
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Elektropolierter 316 L Edelstahl
- Wellenabmessungen: 188 x 6,0 mm
- Radiale und axiale Rotorblattabmessungen: 13 x 30 mm
- Stellschraube kompatibel mit Standardwerkzeug
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Auswahl zwischen zwei Durchflussarten
- Klingen leicht austauschbar
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Welle | 6 mm |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 30 mm |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Typ | Impeller |
| Material | Stainless Steel |