Learn More
Labconco™ Zubehör für Labconco™ Glasfaser-Exsikkator
Das Vakuumschlauchset ermöglicht den Anschluss des Ventils eines Vakuum-Exsikkators an eine Zusatzpumpe.
Marke: Labconco™ 5530600
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Ein pulverbeschichtetes Stahlgestell erlaubt, ein Labconco Vakuum-Exsikkator auf einen anderen zu stellen.Bestellinformation
Abmessungen:12 x 12 Zoll (L x B)
Spezifikation
Stapelgestell | |
Labconco Glasfaser-Exsikkator | |
2,3 kg |
Epoxidharz-beschichteter Stahl | |
5,07 lb. |