Learn More
Labconco™ Zubehör für Labconco™ Glasfaser-Exsikkator
Das Vakuumschlauchset ermöglicht den Anschluss des Ventils eines Vakuum-Exsikkators an eine Zusatzpumpe.
298.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Labconco Glasfaser-Exsikkator
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11791379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labconco™
5530600
Stapelgestell
298.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein Vakuumschlauch-Kit enthält Schläuche mit 1/4 und 1/2 in. Innendurchmesser mit jeweils 48 in. Länge, je zwei 1/4 und 1/2 in. Schlauchklemmen sowie 1/4 bis 1/2 in. Stecknippelreduktionsstück. Das Kit ermöglicht den Anschluss des Messingnadelventil mit 1/4 in. Durchmesser eines Labconco Vakuum-Exsikkators an eine Zusatzpumpe mit 1/2 in.-Anschluss.
Bestellinformation
Abmessungen:12 x 12 Zoll (L x B)
Spezifikation
Spezifikation
Labconco Glasfaser-Exsikkator