Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Isotemp RT Heizplatte, RT Basic und Advanced Heizplattenrührer
Artikelnummer. 15356617 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
3 Stativklemme (60 mm-Griff)
C-5, Klemmhalter
Durchsichtiger Schutzschild (PC)
Haltestange/Befestigungsstange
Temperaturfühler PT100
Temperaturfühler PT100, SN-8-4
Wärmebad
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15356617 3 Stativklemme (60 mm-Griff) 1 Stück
15386607 Haltestange/Befestigungsstange 1 Stück
15376607 Durchsichtiger Schutzschild (PC) 1 Stück
15366607 Wärmebad 1 Stück
15336617 Temperaturfühler PT100, SN-8-4 1 Stück
15346617 C-5, Klemmhalter 1 Stück
15366617 Temperaturfühler PT100 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15356617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.50 CHF
    12.97 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.53 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 14-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
Zubehör für Fisherbrand™ Isotemp RT Heizplatte, RT Basic und Advanced Heizplattenrührer. Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
  • Zubehör für RT-Heizplatte, RT Basic und Advanced Heizplattenrührer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Zubehör für RT-Heizplatte sowie für Heizplattenrührer RT Basic und Advanced
Typ 3 Stativklemme (60 mm-Griff)