Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Isotemp RT Heizplatte, RT Basic und Advanced Heizplattenrührer
Artikelnummer. 15346617 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
3 Stativklemme (60 mm-Griff)
C-5, Klammerhalter (PP-Körper, 12 mm Durchmesser)
Durchsichtiger Schutzschild (PC)
Stützstange (12 mm Durchmesser, 400 mm, M10)
Temperaturfühler (PT100, Klasse A, 400C)
Temperatursonde (PT 100, SN-8-4 Steckverbindersensor), nur für RT2 Advanced Heizplattenrührer erhältlich
Wärmebad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15346617
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
Zubehör für Fisherbrand™ Isotemp RT Heizplatte, RT Basic und Advanced Heizplattenrührer. Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
  • Zubehör für RT-Heizplatte, RT Basic und Advanced Heizplattenrührer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Zubehör für RT-Heizplatte sowie für Heizplattenrührer RT Basic und Advanced
Typ C-5, Klammerhalter (PP-Körper, 12 mm Durchmesser)