Learn More
Agilent BioTek Zubehör für BioStack Mikrotiterplatten-Stapler
GREENER_CHOICE
Zur Verwendung mit dem BioStack4 Mikrotiterplatten-Stapler
3505.00 CHF - 5330.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Biostack Mikrotiterplatten-Stapler, gedeckelte Platten ≤22 mm oder ungedeckelte Platten ≤17,8 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15399830
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
1230003
10-Platten-Stapelsatz
3505.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15579485
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
1230004
30-Platten-Stapelsatz
5330.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Platten mit Deckel
  • Hinweis: Nur zur Verwendung mit Biostack4
Spezifikation
Spezifikation
Biostack Mikrotiterplatten-Stapler, gedeckelte Platten ≤22 mm oder ungedeckelte Platten ≤17,8 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Zubehör für BioStack Mikrotiterplatten-Stapler