Learn More
Agilent BioTek Zubehör für BioStack Mikrotiterplatten-Stapler
GREENER_CHOICE
Zur Verwendung mit dem BioStack4 Mikrotiterplatten-Stapler
Marke:  Agilent BioTek 1230003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15399830
  • 3505.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Platten mit Deckel
  • Hinweis: Nur zur Verwendung mit Biostack4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10-Platten-Stapelsatz
Biostack Mikrotiterplatten-Stapler, gedeckelte Platten ≤22 mm oder ungedeckelte Platten ≤17,8 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Zubehör für BioStack Mikrotiterplatten-Stapler > Stapelset mit 10 Platten