Learn More
Merck Ersatzteile für 90-mm-Filterhalter aus Glas
Ersatzteile für 90 mm-Filterhalter aus Glas.
285.00 CHF - 840.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Innendurchmesser (metrisch) | 90 mm |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10769201
|
Merck
XX1009002 |
Screen |
452.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844166
|
Merck
XX1019004 |
Vakuumsockel und -kappe |
840.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10791073
|
Merck
XX1009010 |
Dichtung |
285.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824166
|
Merck
XX1019000 |
Trichter |
435.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15834166
|
Merck
XX1019003 |
Federklemme, Aluminium |
510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
90 mm |