Learn More
Merck Ersatzteile für 90-mm-Filterhalter aus Glas
Ersatzteile für 90 mm-Filterhalter aus Glas.
Marke: Merck XX1009010
268.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.90510kg
Beschreibung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Glasfilterhalter, 90 mm | |
Nicht steril | |
90 mm |
Dichtung/Dichtring | |
PTFE | |
Dichtung |