missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACBP Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18651542 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18651542 100 μg 100 Mikroliter
18698734 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18651542 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297012100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ACBP Polyclonal antibody specifically detects ACBP in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ACBP
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias acyl-Coenzyme A binding domain containing 1, acyl-Coenzyme A bindingprotein), CCK-RP, cholecystokinin-releasing peptide, trypsin-sensitive, diazepam binding inhibitor (GABA receptor modulator, acyl-CoA binding protein), Diazepam-binding inhibitor, endozepine, EP, GABA receptor modulator, MGC70414
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ACBP (Uniprot#: P07108-2; Met1-Ala87).
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1622
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.