Learn More
R&D Systems™ Absolute Rainbow Cell Count Particle Set
Artikelnummer. 18081936 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 ml
Packungsgröße:
3 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18081936 3 ml 3 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18081936 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP300495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.31 CHF
    382.20 CHF / 3 Milliliter
    Sparen 87.11 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. The Absolute Rainbow Cell Count Particles are designed as reference particles with a known number of particles per mL for counting the absolute cell number in flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Format 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA
Konservierungsmittel 0.2% Sodium Azide
Menge 3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produktlinie Novus