Learn More
ABAT Antibody (S08-9E3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
508.00 CHF - 777.00 CHF
Spezifikation
Antigen ABAT
Klon S08-9E3
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18607064
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19553-100ul
100 μg
777.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18653934
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19553-50ul
50 μg
508.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ABAT Monoclonal antibody specifically detects ABAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
ABAT
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
(S)-3-amino-2-methylpropionate transaminase, 4-aminobutyrate aminotransferase, 4-aminobutyrate aminotransferase, mitochondrial, 4-aminobutyrate transaminase, EC 2.6.1.19, EC 2.6.1.22, FLJ17813, FLJ30272, G, GABA aminotransferase, GABA transaminase, GABA transferase, GABA-AT, GABA-T, GABATNPD009, Gamma-amino-N-butyrate transaminase, hCG1984265, L-AIBAT
A synthetic peptide of human ABAT (Uniprot # P80404)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S08-9E3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
18
IgG
Affinity purified