missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABAT Antibody (S08-9E3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-19553-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ABAT Monoclonal antibody specifically detects ABAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| ABAT | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| S08-9E3 | |
| Unconjugated | |
| (S)-3-amino-2-methylpropionate transaminase, 4-aminobutyrate aminotransferase, 4-aminobutyrate aminotransferase, mitochondrial, 4-aminobutyrate transaminase, EC 2.6.1.19, EC 2.6.1.22, FLJ17813, FLJ30272, G, GABA aminotransferase, GABA transaminase, GABA transferase, GABA-AT, GABA-T, GABATNPD009, Gamma-amino-N-butyrate transaminase, hCG1984265, L-AIBAT | |
| A synthetic peptide of human ABAT (Uniprot # P80404) | |
| 50 μg | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 18 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur