missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABAT Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18272730 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18272730 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18272730 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP133066

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ABAT Polyclonal specifically detects ABAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ABAT
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.49mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Alias (S)-3-amino-2-methylpropionate transaminase, 4-aminobutyrate aminotransferase, 4-aminobutyrate aminotransferase, mitochondrial, 4-aminobutyrate transaminase, EC 2.6.1.19, EC 2.6.1.22, FLJ17813, FLJ30272, G, GABA aminotransferase, GABA transaminase, GABA transferase, GABA-AT, GABA-T, GABATNPD009, Gamma-amino-N-butyrate transaminase, hCG1984265, L-AIBAT
Gensymbole ABAT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human ABAT. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18
Testspezifität Tested in human. Not yet tested in any other species.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.