Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human AARS2. Source: E.coli Amino Acid Sequence: QLSNGTTRLLAVTGEQAQQARELGQSLAQEVKAATERLSLGSRDVAEALRLSKDIGRLIEAVETAVMP The AARS2 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The AARS2 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 57505 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | AARS2 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | alanine tRNA ligase 2, mitochondrial (putative), alanine--tRNA ligase, alanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), alanyl-tRNA synthetase, mitochondrial, alaRS, bA444E17.1, COXPD8, KIAA1270, MTALARS, MT-ALARS, probable alanyl-tRNA synthetase, mito |
| Gensymbol | AARS2 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke