Learn More
Axygen™ 96-Well Spitzen, transparent
Die Axygen™ Maxymum Recovery™ Spitzen wurden für die Arbeit mit den Agilent/Velocity11 und MGI Tech Automatisierungssystemen entwickelt, die für den hohen Durchsatz der RNA-Extraktion von biologischen Proben auf der Basis von Magnet-Beads aktiviert werden können oder für die Automatisierung von Prä-PCR-Proben mit hohem Durchsatz vorkonfiguriert und qualifiziert sind.
Marke: Axygen™ VT-255-L-R-S
Additional Details : Gewicht : 8.90000kg
Beschreibung
- Spitzenformat: 96 Spitzen
- Spitzengrößenbereich: Bis zu 250 μl
- Spitzenmaterial: Transparentes Polypropylen
- Frei von Rnase, Dnase und humaner gDNA
- Nicht-pyrogenisch
- Verfügbare Optionen:
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Nicht steril oder steril
- Axygen Maxymum Recovery Oberfläche
- Kompatibilität:
- Bravo Automatisierte Liquid-Handling-Plattform
- VPrep™ Vertikalpipettierstation für die Handhabung von Flüssigkeiten
- MGISP-960
- MGISP-100
Spezifikation
250 μl | |
Steril | |
Rack, 96-Well | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Geringe Retention, Maxymum Recovery | |
Agilent Bravo und MGI Tech MGISP Automatisierungssysteme, VPrep Vertical Liquid Handling Pipetting Station |