Learn More
Axygen™ 96-Well Spitzen, transparent
Die Axygen™ Maxymum Recovery™ Spitzen wurden für die Arbeit mit den Agilent/Velocity11 und MGI Tech Automatisierungssystemen entwickelt, die für den hohen Durchsatz der RNA-Extraktion von biologischen Proben auf der Basis von Magnet-Beads aktiviert werden können oder für die Automatisierung von Prä-PCR-Proben mit hohem Durchsatz vorkonfiguriert und qualifiziert sind.
356.00 CHF - 1030.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Format | Rack, 96-Well |
Menge | 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16640234
|
Axygen™
VTF-205-R-S |
200 μl | Steril | Gefiltert | Standard |
755.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16620234
|
Axygen™
VT-255-R |
250 μl | Steril | Ungefiltert | Standard |
356.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16630234
|
Axygen™
VTF-205-L-R-S |
200 μl | Steril | Gefiltert | Geringe Retention, Maxymum Recovery |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
16600234
|
Axygen™
VT-255-L-R |
250 μl | Nicht steril | Ungefiltert | Geringe Retention, Maxymum Recovery |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
16610234
|
Axygen™
VT-255-L-R-S |
250 μl | Steril | Ungefiltert | Geringe Retention, Maxymum Recovery |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Spitzenformat: 96 Spitzen
- Spitzenvolumenbereich: Bis zu 250 μl
- Spitzenmaterial Transparentes Polypropylen
- Frei von Rnase, Dnase und humaner gDNA
- Nicht-pyrogenisch
- Verfügbare Optionen:
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Nicht steril oder steril
- Axygen Maxymum Recovery Oberfläche
- Kompatibilität:
- Bravo Automatisierte Liquid-Handling-Plattform
- VPrep™ Vertikalpipettierstation für die Handhabung von Flüssigkeiten
- MGISP-960
- MGISP-100
Spezifikation
Durchsichtig | |
Rack, 96-Well | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Polypropylen |