missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Komponentenmischung in DMSO, SPEX CertiPrep™

56.30 CHF - 74.95 CHF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 8 Component Mix in DMSO
Namenshinweis USP 467 Standard
Verpackung Glasampulle
CAS 127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
Explosionsgrenze 1.8% (volume); 63% (volume)
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16390498
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
USP-RS-C2B
1 mL Glasampulle
56.30 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16310508
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
USP-RS-C2C
1 mL Glasampulle
74.95 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

8 Component Mix in DMSO
Glasampulle
1.8% (volume); 63% (volume)
2.5 hPA (20°C)
N,N-Dimethylacetamide; N,N-Dimethylformamide; Ethylene glycol; 1-Methyl-2-pyrrolidinone; Formamide; more
Flüssigkeit
DMSO
USP
USP 467 Standard
127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
270°C
USP 467: Residual Solvents/ Organic Volatile Impurities
1.1g/cm3
N,N-Dimethylacetamide, N,N-Dimethylformamide, Ethylene Glycol, 1-Methyl-2-pyrrolidinone, Formamide
1 mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
8-Komponentenmischung in DMSO, SPEX CertiPrep™

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt