missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
8-Komponentenmischung in DMSO, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 16310508
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons

8-Komponentenmischung in DMSO, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16310508 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
1 mL, Glasampulle, 1 Milliliter
Click to view available options
Menge:
1 mL
Verpackung:
Glasampulle
Conditionnement:
1 Milliliter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Artikelnummer. 16310508

Marke: SPEX Certiprep USPRSC2C

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Chemischer Name oder Material 8 Component Mix in DMSO
Namenshinweis USP 467 Standard
Verpackung Glasampulle
CAS 127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
Explosionsgrenze 1.8% (volume); 63% (volume)
Zündpunkt 270°C
Dampfdruck 2.5 hPA (20°C)
Verfahren USP 467: Residual Solvents/ Organic Volatile Impurities
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-Dimethylacetamide; N,N-Dimethylformamide; Ethylene glycol; 1-Methyl-2-pyrrolidinone; Formamide; more
Dichte 1.1g/cm3
Physikalische Form Flüssigkeit
Element N,N-Dimethylacetamide, N,N-Dimethylformamide, Ethylene Glycol, 1-Methyl-2-pyrrolidinone, Formamide
Solvent or Matrix DMSO
Menge 1 mL
Güte USP
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Stock VOA
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Conseils de prudence
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: dimethyl sulfoxide,N,N-dimethylacetamide, N,N-dimethylformamide, N-methyl-2-pyrrolidone, formamide
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
8-Komponentenmischung in DMSO, SPEX CertiPrep™ >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis