missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Microliter™ Kohlenstoffanalysespritzen der Serie 700
Die Spritzen wurden für die Wasseranalyse mit Total Organic Carbon (TOC) entwickelt
Marke: Hamilton™ 80770
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Microliter-Spritzen mit einem Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht und für die Probenahme von Flüssigkeiten entwickelt wurde
- Die Spritzen verfügen über einen Anschluss für den Kohlenstoffanalysator (CA)
- Erhältlich in einem Volumen von 50 oder 250 μl.
Spezifikation
Nein | |
24 G | |
0.012 Zoll | |
0.022 Zoll | |
2.3 mm | |
0.57 mm | |
2 Zoll | |
51 mm | |
1000 psi | |
50 °C | |
725 | |
10 °C | |
250 μl | |
Kohleanalysator, zementiert |
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
0.091 Zoll | |
0.31 mm | |
0.305 Zoll | |
7.75 mm | |
Entwickelt für die Wasseranalyse mit gesamtem organischem Kohlenstoff (TOC) | |
2 Zoll | |
Microliter Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
3 | |
Je | |
Stumpf |