Learn More
7-Hydroxy-3-oxo-Cholest-4-en-26-oic Acid, TRC
Artikelnummer. 30005455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005455 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005455 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9496602.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115538-85-7
Summenformel C27H42O4
Molekulargewicht (g/mol) 430.62
Synonym 7alpha-Hydroxy-3-oxo-4-cholestenoic Acid, 7alpha-Hydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic Acid
IUPAC-Name (6R)-6-[(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methylheptansäure
SMILES C[C@H](CCCC(C)C(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-3-oxo-Cholest-4-en-26-oic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H42O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h14,16-17,20-24,29H,5-13,15H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Formelmasse 430.3083
Reinheit (%) >95%