CAS RN 115538-85-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
7-Hydroxy-3-oxo-Cholest-4-en-26-oic Acid, TRC
CAS: 115538-85-7 Summenformel: C27H42O4 Molekulargewicht (g/mol): 430.62 Synonym: 7alpha-Hydroxy-3-oxo-4-cholestenoic Acid,7alpha-Hydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic Acid IUPAC-Name: (6R)-6-[(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methylheptansäure SMILES: C[C@H](CCCC(C)C(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C