Learn More
Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polypropylen
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
147.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Sterilität | Steril |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie 98/79/EG |
Produktcode | Marke | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16474969
|
Wheaton™
360104 |
Ohne Beschriftung |
147.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16464969
|
Wheaton™
360103PP |
Bedruckt |
147.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Polyethylen | |
44,2 mm | |
300/Karton |
Ja | |
60 mL | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
60,2 mm | |
50/Packung |