Learn More
Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polypropylen
Click to view available options
Beschriftung:
Bedruckt
Ohne Beschriftung
Packungsgröße:
300 Stück
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie 98/79/EG |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 44,2 mm |
| Mehr anzeigen |