Learn More
6-Cyan-1-methylindol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470779
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470779 250 mg 250 Milligramm
15450779 1 g 1 Gramm
15460779 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63853.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20996-87-6
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.188
MDL-Nummer MFCD08690254
InChI-Schlüssel FOGAAHLMYPQCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-6-carbonitrile, 1h-indole-6-carbonitrile, 1-methyl, 6-cyano-1-methylindole, acmc-1cirg, 1-methyl-6-cyanoindole, 6-cyano-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-6-carbonitrile, 1-methyl-9ci
PubChem CID 15384493
IUPAC-Name 1-Methylindol-6-Carbonitril
SMILES CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Cyano-1-methylindole
Farbe Weiß bis gelb
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Beilstein 472731
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest