accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 20996-87-6

H3CNN

CAS RN 20996-87-6

IUPAC Name: 1-methyl-1H-indole-6-carbonitrile
Synonyme: 1-methylindole-6-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 156.19
Summenformel: C10H8N2
InChi Key: FOGAAHLMYPQCJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=CC2=CC=C(C=C12)C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern