Learn More
6-Benzoyl-3-(alpha-Cyanobenzyl)-2(1H)-Chinoxalinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7039354
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15424376
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58574.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1858242-02-0
Summenformel C23H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 365.392
MDL-Nummer MFCD22988965
InChI-Schlüssel JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone
PubChem CID 121235645
IUPAC-Name 2-(7-Benzoyl-3-oxo-4H-chinoxalin-2-yl)-2-phenylacetonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 365.39
Reinheit (%) 97%