CAS RN 1858242-02-0
CAS RN 1858242-02-0
IUPAC Name:
2-(7-benzoyl-3-oxo-3,4-dihydroquinoxalin-2-yl)-2-phenylacetonitrile
Synonyme:
2-(7-benzoyl-3-oxo-4H-quinoxalin-2-yl)-2-phenylacetonitrile
Molekulargewicht (g/mol):
365.39
Summenformel:
C23H15N3O2
InChi Key:
JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2NC(=O)C(=NC2=C1)C(C#N)C1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
6-Benzoyl-3-(alpha-Cyanobenzyl)-2(1H)-Chinoxalinon, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 1858242-02-0 Summenformel: C23H15N3O2 Molekulargewicht (g/mol): 365.392 MDL-Nummer: MFCD22988965 InChI-Schlüssel: JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile,6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone PubChem CID: 121235645 IUPAC-Name: 2-(7-Benzoyl-3-oxo-4H-chinoxalin-2-yl)-2-phenylacetonitril SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O