Learn More
Corning™ Steriler Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat mit Tauchschlauch, Luer-Lock-Stecker
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Die Erlenmeyerkolben im geschlossenen Corning™ System erhöhen die Produktivität Ihrer Schüttelkulturvorgänge beim Hinzufügen oder Entfernen von Medium und Zellen. Der Kolben besteht aus optisch klarem Polycarbonat und hat eine anmontierte aseptische Transferkappe. Das Gerät ist durch Gammastrahlung sterilisiert und ist nicht-pyrogenisch und RNase-/DNase-frei.
Kolben:
- Hergestellt aus Polycarbonat: Konform mit USP Klasse VI
- Eingegossene Graduierungen für höhere Genauigkeit (+/-5 %)
Aseptische Transferkappe:
- Chemisch beständige, heißsiegelfähige, wärmeabdichtbare, flexible Schläuche, 1/8” ID, 1/4” AD
- Luer-Lock-Stecker, Schnellkupplung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 43 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Polycarbonat |
| Enthält | 1/8 Zoll-Tauchschlauch, eingegossene Graduierungen, Luer-Lock-Stecker, Schnellkupplung |
| Einwegprodukt | Ja |
| Mouth Style | Schraubgewinde |
| Sterilität | Gammabestrahlt |
| Verschlusstyp | Aseptische Transferkappe |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.