Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 vorbenetzte 3500– D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Mit chemisch behandelten Schläuchen zum Entfernen aller Spuren von Schwermetallen und Sulfidverbindungen.
Marke:  Spectrum™ 132112T
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15360692
  • 162.00 CHF / 1 Meter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Äquilibriert in Wasser
  • Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
  • Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
3,5 kD
34 mm
9,3 ml/cm Vol./Länge
1 m Schläuche/Kit