Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 vorbenetzte 3500– D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Mit chemisch behandelten Schläuchen zum Entfernen aller Spuren von Schwermetallen und Sulfidverbindungen.
154.02 CHF - 162.00 CHF
Spezifikation
MWCO 3,5 kD
Menge 1 m-Schläuche/-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes:
  • 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15360692
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum™
132112T
9,3 ml/cm Vol./Länge 34 mm
162.00 CHF
1 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15350692
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum™
132111T
6,4 ml/cm Vol./Länge 29 mm
162.00 CHF
1 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15340692
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Spectrum™
132 110T
1.1 ml/cm Vol./Länge 11.5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Äquilibriert in Wasser
  • Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
  • Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
3,5 kD
1 m-Schläuche/-Kit