Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 vorbenetzte 3500– D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Mit chemisch behandelten Schläuchen zum Entfernen aller Spuren von Schwermetallen und Sulfidverbindungen.
Marke:  Spectrum™ 132 110T
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15340692
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes:
  • 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Äquilibriert in Wasser
  • Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
  • Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
3,5 kD
11.5 mm
1.1 ml/cm Vol./Länge
1 m-Schläuche/-Kit