Learn More
5 NTU Ratio Turbidity Standard, Reagecon
A suspension of polymer microspheres designed to overcome the adverse safety, accuracy and stability issues experienced with other turbidity standards
85.70 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Typ | Trübungsstandard |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Quotientengeräte |
Form | Flüssigkeit |
Genauigkeit | ± 1 % NTU |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11778455
|
Reagecon
CRSR-5-100 |
100 mL |
85.70 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11566573
|
Reagecon
CRSR-5-500 |
500 mL |
128.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Guaranteed stability throughout shelf life even after opening bottle
- ± 1% accuracy
- NIST traceable
- US EPA approved
Spezifikation
Trübungsstandard | |
Quotientengeräte | |
Flüssigkeit | |
± 1 % NTU |