Learn More
5 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11778455 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11778455 100 mL 100 Milliliter
11566573 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11778455 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. CRSR5100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.15 CHF
    101.38 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 5.77 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Suspension aus Polymermikrosphären, die entwickelt wurde, um Sicherheits-, Genauigkeits- und Stabilitätsprobleme anderer Trübungsstandards zu beheben
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche
  • ±1 % Genauigkeit
  • NIST-konform
  • US EPA-Zulassung
Spezifikation
Typ Trübungsstandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Quotientengeräte
Form Flüssig
Genauigkeit ± 1 % NTU
Volumen (metrisch) 100 mL
Verpackungsart HDPE-Flasche